Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La) Specpure® étalon pour SAA
Catalog # 88074.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Lanthanum standard solution, 1,000 mg/l La in 5% nitric acid (de La) Specpure® étalon pour SAA
- MDL No.:MFCD00011066
- Élement:Lanthane
- Symbole:La
Specifications
About this item
Molecular Formula: La in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifications: Traçabilité NIST