Iridium standard solution, 1,000 mg/l Ir in 5% hydrochloric acid étalon pour SAA
Référence ACRO196041000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Iridium standard solution, 1,000 mg/l Ir in 5% hydrochloric acid étalon pour SAA
- Élement:Iridium
- Symbole:Ir