Zirconium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 1 M étalon pour SAA
Catalog # REGEAAZRH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:1 M HCl
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Zirconium 1.000 mg/l dans acide chlorhydrique 1 M étalon pour SAA
- Élement:Zirconium
- Symbole:Zr