Zinc standard solution, 10 mg/L Zn in 5% nitric acid (de Zn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45269.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Zinc standard solution, 10 mg/l Zn in 5% nitric acid (de Zn) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- MDL No.:MFCD00011291
- Élement:Zinc
- Symbole:Zn
Technische Daten
Über diesen Artikel
Molecular Formula: Zn in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011291
Certifications: Traçabilité NIST