Ruthenium 1,000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 5% étalon pour SAA
Catalog # ACRO196251000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Ruthenium 1,000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 5% étalon pour SAA
- Élement:Ruthenium
- Symbole:Ru