Rhodium standard solution, 10 mg/L Rh in 20% hydrochloric acid (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45320.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:20% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Rhodium standard solution, 10 mg/l Rh in 20% hydrochloric acid (de RhCl₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- MDL No.:MFCD00011201
- Élement:Rhodium
- Symbole:Rh
Specifications
About this item
Molecular Formula: RhCl₃ in 2% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifications: Traçabilité NIST