Nickel standard solution, 10 mg/L Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45261.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Nickel standard solution, 10 mg/l Ni in 5% nitric acid (de Ni) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
- MDL No.:MFCD00011137
- Élement:Nickel
- Symbole:Ni
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Traçabilité NIST