Molybdène 1000 mg/L dans une solution d'hydroxyde d'ammonium (max 1%) (de (NH₄)₂MoO₄) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Traçabilité NIST
Spécifications
- MDL No.:MFCD00003465