Gold standard solution, 1,000 mg/L Au in 7% hydrochloric acid (de HAuCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70321.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Gold standard solution, 1,000 mg/l Au in 7% hydrochloric acid (de HAuCl₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Or
- Symbole:Au
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST