ContactUsLinkComponent
Cobalt standard solution, 10 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Cobalt standard solution, 10 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45252.AE
CAS Number:  
Cobalt standard solution, 10 mg/L Co in 5% nitric acid (de Co) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Catalog # 45252.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • MDL No.:
    MFCD00010935
  • Élement:
    Cobalt
  • Symbole:
    Co
Specifications
About this item
Molecular Formula: Co in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifications: Traçabilité NIST