Silver standard solution, 1,000 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon pour SAA
Catalog # 88096.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Silver standard solution, 1,000 mg/l Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon pour SAA
- MDL No.:MFCD00003397
- Élement:Argent
- Symbole:Ag
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Traçabilité NIST