ContactUsLinkComponent
Silver standard solution, 10 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
  45264.AE
 :  
Silver standard solution, 10 mg/L Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
  45264.AE
 :  
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Silver standard solution, 10 mg/l Ag in 5% nitric acid (de Ag) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
  • MDL No.:
    MFCD00003397
  • Élement:
    Argent
  • Symbole:
    Ag
Molecular Formula: Ag in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
Density: ca 1.0
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
 : Traçabilité NIST