Chromium standard solution, 10 mg/L Cr in 5% nitric acid (de Cr(NO₃)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
N° de catalogue 45251.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- MDL No.:MFCD00010944
- Élement:Chrome
- Symbole:Cr
Spécifications
À propos de cet article
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certifications: Traçabilité NIST