Étalon de référence Herbicide, Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
Catalog # PROONE7054A
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:1007-28-9
- Désignation:Desisopropyl atrazine 10 µg/ml in acetonitrile
- Formula:C₅H₈ClN₅
- Désignation:Desisopropyl atrazine