ContactUsLinkComponent
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN
Santé
Irritant
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN
Référence ROTHAE59.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Santé
Irritant
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS stabilisé pour spectroscopie RMN
Référence ROTHAE59.1
Fournisseur:  Roth Carl
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :120.38 g/mol
Point d'ébullition:60,8 °C (1013 hPa)
Densité:1,5 g/cm³ (20 °C)
ADR:6.1,III
 :Stabilisé avec Argent (Ag)
EINECS:212-742-4
UN:1888
 :GHS08
 :GHS07
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:865-49-6
Formule:CDCl₃
Numéro MDL:MFCD00000827