Scandium standard solution, 1,000 mg/L Sc in 5% nitric acid (de Sc₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Catalog # 88093.AP
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Scandium standard solution, 1,000 mg/l Sc in 5% nitric acid (de Sc₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
- MDL No.:MFCD00016323
- Élement:Scandium
- Symbole:Sc
Specifications
About this item
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certifications: Traçabilité NIST