ContactUsLinkComponent
Phosphore 10.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP
Catalog # REGEPP4B7
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Phosphore 10.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP
Catalog # REGEPP4B7
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    10000mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Phosphore 10.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP
  • Élement:
    Phosphore
  • Symbole:
    P