Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP
Catalog # REGEPP2B7
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- Désignation:Phosphore 1.000 mg/l en solution dans l'eau étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Phosphore
- Symbole:P