Potassium 10.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Référence REGEPK4B2
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL
- Désignation:Potassium 10.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Potassium
- Symbole:K