Iron standard solution, 10,000 mg/l Fe in 0.5 M nitric acid étalon pour SAA
Référence REGEAAFEM
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Iron standard solution, 10,000 mg/l Fe in 0.5 M nitric acid étalon pour SAA
- Élement:Fer
- Symbole:Fe