Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Catalog # REGEPZN2A2
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Désignation:Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
- Élement:Zinc
- Symbole:Zn