Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique 0,5 M étalon pour SAA
Référence REGEAAZNH
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Zinc 1.000 mg/l dans acide nitrique 0,5 M étalon pour SAA
- Élement:Zinc
- Symbole:Zn