Solution étalon de sodium, 1 000 mg/L de Na dans de l'acide nitrique 0,5 M étalon pour AAS
REGEAANAH
: REAGECON
:
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Sodium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5 M étalon pour SAA
- Élement:Sodium
- Symbole:Na