ContactUsLinkComponent
Solution étalon d'argent, 10 000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué - étalon pour ICP
Solution étalon d'argent, 10 000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué - étalon pour ICP
Catalog # REGEPAG2A2
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Solution étalon d'argent, 10 000 mg/L Ag dans de l'acide nitrique dilué - étalon pour ICP
Catalog # REGEPAG2A2
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Argent 1.000 mg/l dans acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
  • Élement:
    Argent
  • Symbole:
    Ag