ContactUsLinkComponent
Chrome 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
Chrome 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
  REGEPCR2A2
 :  REAGECON
 :  
Chrome 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué étalon mono-élément pour ICP
  REGEPCR2A2
 :  REAGECON
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2-5% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Chrome
  • Symbole:
    Cr