Cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 7114.1000
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
Specification Test Results
- Titer (mol/l):0.0997 - 0.1003
Specification Test Results
About this item
:
:332.24 g/mol
Merck Index:13,02002
EINECS:237-029-5
UN:3264
ADR:8,III
:GHS07
CAS Number:13590-82-4
Formula:Ce(SO₄)₂
MDL Number:MFCD00148852