Storage vials, without caps, Chromacol™
N° de catalogue 548-0687
Fournisseur: CHROMACOL
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:15×46 mm
- Capacité:3,50 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Vials with high recovery base profile
- Matière:Fer galvanisé/Céramique
- Cdt:250
Spécifications
À propos de cet article
These vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish.