Bouchons d'oreilles jetables, Uvex X-Fit
Codice catalogo 111-2345
Nome del fornitore: UVEX
Specifiche
- Couleur:vert vif
- Désignation:Bouchons d'oreille, sans cordon, en sachets de deux
- Seq:01
- Cdt:200 PAIR
Specifiche
Informazioni su questo articolo
La forme ergonomique des bouchons d'oreille à usage unique x-fit permet un très haut niveau d'atténuation, les rendant adéquats pour une utilisation dans des zones de fortes nuisances sonores. Les bouchons d'oreilles en mousse uvex x-fit sont dotés d'une surface étanche permettant d'empêcher les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur.
- Mousse souple avec un grand confort même lors d'utilisations prolongées
- Forme ergonomique adaptable à la forme naturelle du conduit auditif
- Système « X » à l'extrémité du bouchon facilite son retrait tout en réduisant la pression sur la paroi extérieure du conduit auditif
- Facilité d'insertion et de retrait
- Pour les conduits auditifs moyens à grands
- Couleur haute visibilité pour une identification visuelle simplifiée
RSB: 37 dB
Certifications: EN 352-2:2002