Microtome rotatif semi-automatisé, CUT 5062
631-0542
: Slee
- Modèle:CUT 5062
- Course de coupe:60 mm
- Épaisseur de section:0,5 − 100 μm
- Taille d'échantillon max.:50×50 mm
- Désignation:Microtome rotatif, 230 V/50 Hz
- Exigence électrique:230 V/50 Hz
- L×P×H:400×495×290 mm
- Poids:33 kg
- Cdt:1
Le CUT 5062 est un microtome semi-automatique conçu pour les coupes de paraffine.
- Coupe motorisée jusqu'à 300 μm, programmation libre
- Mouvement vers l'avant/l'arrière de l'échantillon
- Avancée automatique à deux vitesses
- Retrait variable, compteur de coupes
- Fonction d'arrêt automatique
Utilisé dans des applications de recherche médicale ou industrielle, lors de diagnostics de routine. Son design modulaire autorise l'assemblage personnalisé de nombreux accessoires.