Microtome rotatif manuel, CUT 4062
720-1964
: Slee
- Modèle:CUT 4062
- Course de coupe:60 mm
- Épaisseur de section:0,5 − 60 µm
- Taille d'échantillon max.:28×60 mm
- Désignation:Manual rotary microtome
- L×P×H:400×495×290 mm
- Poids:33 kg
- Incréments:10 µm
- Cdt:1
Le CUT 4062, équipé d'un système de guidage à rouleaux à cage, sans maintenance, et d'un mécanisme d'alimentation micrométrique offre une grande stabilité couplée à une précision élevée.
- Coupe confortable en quatre étapes
- Verrouillage du volant dans chaque position
- Retrait de l'échantillon en cas de course de retour
- Position ergonomique du volant pour une avancée approximative
- Signal acoustique indiquant la position finale du mouvement de l'échantillon
Il est conçu pour des coupes en paraffine, des applications de recherche et industrielles, notamment dans le secteur du plastique. Il facilite grandement les opérations de maintenance et réalise des coupes d'une grande précision.
Cutting stroke: 60 mm
Max specimen size: 28×60 mm