ContactUsLinkComponent
Microtome rotatif automatisé, CUT 6062
  631-0545
 :  Slee
undefined
Microtome rotatif automatisé, CUT 6062
  631-0545
 :  Slee
  • Modèle:
    CUT 6062
  • Course de coupe:
    72 mm
  • Épaisseur de section:
    0,5 – 100 μm
  • Taille d'échantillon max.:
    50×50 mm
  • Désignation:
    Microtome rotatif
  • Exigence électrique:
    230 V/50 Hz
  • L×P×H:
    400×495×290 mm
  • Poids:
    34 kg
  • Cdt:
    1
Le modèle CUT 6062 est un microtome rotatif entièrement automatisé équipé de glissières avec roulement à rouleaux à cage, sans maintenance, et d'un mécanisme d'alimentation micrométrique offrant une grande stabilité et une précision élevée.
  • Moteur
  • Coupe individuelle ou en séries
  • Avancée automatique à 2 vitesses
  • Sélection de la position finale de l'échantillon
  • Coupe motorisée réglable en continu
  • Retrait variable
  • Compteur de sections
  • La vitesse de coupe et de retour des échantillons peut être ajustée séparément
Une grande variété d'accessoires permet de personnaliser tout type de matériau ou d'échantillon dans des applications de recherche médicale ou de diagnostic de routine, ou des applications industrielles.