Adapters, tubing, PTFE
Codice catalogo ROBU18510
Nome del fornitore: ROBU GLASFILTER
Specifiche
- Tube Ø int.:1/8" / 3 mm
- Cdt:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Made of PTFE, white.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance