Centrifugeuse manuelle
Catalog # 523-4491
Supplier: Hettich
Specifications
- Désignation:Centrifugeuse manuelle
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette centrifugeuse pratique se fixe facilement sur une paillasse ou une table et peut être utilisée sans électricité.
- Engrenage autolubrifiant (sans entretien)
- Fonctionne avec deux rotors différents: 1014 et 1025
- Le rotor 1014 peut accélérer les tubes coniques de 15 ml jusqu'à 1300 min⁻¹
- Le rotor 1025 accueille divers tubes coniques et ronds de 15 ml (max. 17×125 mm)
Ordering information: rotors et tubes disponibles séparément.