ContactUsLinkComponent
Kit de test photométrique pour fer
Kit de test photométrique pour fer
  705-0117
 :  Hach
 :  
undefined
Kit de test photométrique pour fer
  705-0117
 :  Hach
 :  
  • Méthode chimique:
    Ferrozine
  • Cdt:
    50
  • Désignation:
    Iron, liquid reagents* in pillows
  • Plage de mesure:
    0,009 - 1,400 mg/l
Fer total - méthode Ferrozine.