Probes for 435
620-1233
: Testo
- Plage de mesure:–20…+70 °C; 0 - 100 % RH
- Désignation:Sonde d'humidité pour l'air ambiant standard
- Longueur:1160 mm (cable length)
- Précision:±0,3 °C; ±2,0 % RH (2 - 98 % RH)
- Cdt:1
- Ø×L:Probe shaft: 12×140 mm