ContactUsLinkComponent
Source de lumière froide, KL 300 LED (sans ventilateur)
Source de lumière froide, KL 300 LED (sans ventilateur)
Référence 630-1528
undefined
Source de lumière froide, KL 300 LED (sans ventilateur)
Référence 630-1528
Spécifications
  • Poids:
    0,35 kg
  • Désignation:
    Source de lumière froide, KL 300 LED (prise universelle)
  • l×p×h:
    107×114×61 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Cette source de lumière froide compacte avec guides lumineux respectueux de l'environnement PURAVIS® fonctionne avec une LED et offre une luminosité équivalente à une lampe halogène 30 W pour un système d'éclairage lors des inspections de routine et de formation.
  • Guides de lumière en fibres optiques sans plomb écologiques pour des images pures
  • Flux lumineux de 80 lumens
  • Longue durée de vie d'au moins 50 000 heures
  • Absence de ventilateur et fonctionnement silencieux
  • Conception ergonomique et design compacte
  • Fixation directe sur n'importe quel support ou pilier de microscope
  • Large plage d'alimentation électrique avec système de prise à clip international (100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 5 VA)
Informations de commande: Fournies sans guide de lumière. Les supports de montage doivent être commandés séparément.
Mounting brackets
Informations sur le produit