Imprimante, à impact, CBM910
Catalog # 635-0478
Supplier: BELLINGHAM STANLEY
Specifications
- Désignation:Imprimante CBM910, Serial
- Seq:901
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette imprimante matricielle à impact, miniature, 24 colonnes, RS232, peut être utilisée pour fournir des données de mesure réfractométriques ou polarimétriques pour les environnements réglementés par la FDA ou pour les audits GLP où elle est considérée comme une référence en matière de longévité en comparaison aux imprimantes thermiques.
- Matricielle
- 24 colonnes de largeur
- Petite empreinte
Les réfractomètres Bellingham + Stanley RFM et les sorties d'impression polarimétrique ADP sont optimisés pour imprimer avec cette imprimante à 24 colonnes, ce qui en fait une imprimante pratique pour tous les modèles.
Delivery: Livrée avc un ruban d'encre noire de remplacement.