Sondes type K
Sonde TC de type K, 0…+900 °C, 3×155 mm
N° de catalogue 620-0513
Fournisseur:   Hanna
Sondes type K
N° de catalogue 620-0513
Fournisseur:  Hanna
Sondes type K
Sondes type K
Sonde TC de type K, 0…+900 °C, 3×155 mm
Prix
SFr. 151.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    0…+900 °C
  • Désignation:
    Sonde TC de type K
  • Seq:
    01
  • Ø×L:
    3×155 mm