Unité d'outil de retrait de lame de scalpel
Référence 233-0117
Fournisseur: SWANN MORTON
Spécifications
- Désignation:Scalpel blade remover unit, single unit
- Cdt:10
Spécifications
À propos de cet article
Boîte en plastique conçue pour le retrait des lames, pas pour leur stockage à long terme.
- Contient jusqu'à 100 lames
- Très utile lorsqu'aucune installation pour l'élimination des objets pointus n'est à proximité immédiate