VWR®, Caméra oculaire
Catalog # 611-2257
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Résolution:1,3 MP
- Type de sonde:CMOS
- Format de sonde:1/3"
- Désignation:Caméra USB oculaire
- Fréquence de trame:7,5 fps @ 1280×1024
12,5 fps @ 1024×768 - Taille de pixel:3,6×3,6 μm
- Profondeur de couleur:8 bit
- L×P×H:Ø27,2 × Ø23,2 × 40 mm
- Interfaces:USB 2.0
- Sonde:APTINA Color
- Poids:300 g
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette caméra USB s’insère dans le tube oculaire des microscopes biologiques binoculaires et monoculaires. Cela permet aux utilisateurs de numériser des images même lorsque le microscope ne possède pas de port trinoculaire.
- Pour oculaires 23/30 mm
- Contrôle automatique de l'exposition et balance des blancs
- Peut également être monté sur des stéréomicroscopes
- Comprend un logiciel d'analyse et de traitement d'images
Delivery: Livré avec câble USB, adaptateurs annulaires (30 et 30,5 mm), CD ROM avec logiciel d'analyse d'images et documentation.