VWR®, Portoir pour pipettes
Catalog # 612-3848
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Racks pour pipettes manuelles Cargo
- l×p×h:95×127,5×301 mm
- Cdt:3
Specifications
About this item
Idéales pour les pipettes sérologiques
- Cliquez ensemble horizontalement avec des connexions latérales
- Verrouillez solidement en place avec les connexions supérieures
- Les aimants des deux côtés des unités se connectent solidement et en toute sécurité à la surface métallique, comme les armoires de remplissage, les hottes aspirantes, les réfrigérateurs et les congélateurs
- Les étagères inclinées permettent de ranger les pipettes de 0,1 à 50 ml à portée de main
- Le couvercle de protection renferme l'appareil pour empêcher l'accumulation de poussière et fournit une étagère supplémentaire pour plus d'espace lorsqu'il est connecté horizontalement