ContactUsLinkComponent
Retrait de la coloration des terminaisons, Mag-Bind® SeqDTR™
undefined
Retrait de la coloration des terminaisons, Mag-Bind® SeqDTR™
  • Method / Format:
    Magnetic beads
  • Prep size:
    Scalable
  • Refine target molecule:
    Amplified/modified DNA
  • Sample type:
    PCR and other enzymatic reactions
  • Target molecule:
    DNA
  • Taille de l'échantillon:
    Variable
  • Désignation:
    Mag-Bind™ SeqDTR™
Frequently Bought Together