ContactUsLinkComponent
PULSin® Protein Delivery Reagents
PULSin® Protein Delivery Reagents
Catalog # 101000010.
Supplier:  SARTORIUS
New Product
CAS Number:  
PULSin® Protein Delivery Reagents
Catalog # 101000010.
Supplier:  SARTORIUS
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    0,4 ml
  • Transfert de protéines:
    Oui
  • Désignation:
    PULSin® protein delivery reagent, 0,4 ml, with 20 ml Hepes buffer
Specifications
About this item
Le réactif de protéofection PULSin® permet le transfert de protéines, d’anticorps et de peptides dans les cellules de mammifères. Ce réactif permet une nouvelle approche dans les études fonctionnelles. Lors d’expériences d’immunohistochimie ou d’immunofluorescence, PULSin® permet également de cibler une protéine spécifique par l’introduction d’anticorps dans des cellules vivantes (sans fixation).
  • Transfert efficace dans le cytoplasme
  • Transfert dans une large variété de cellules incluant les cellules primaires
  • Nécessite de faibles volumes de réactifs et de faibles quantités d’ADN
  • Facile d’utilisation
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certifications: Polyplus-transfection® has been an ISO 9001 accredited company since 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
Every batch of PULSin™ is tested by delivering R-phycoerythrin into HeLa cells.
Delivery: 20 µg de R-Phycoérythrine (contrôle positif) et de tampon de dilution Hepes sont fournis avec PULSin®. 24 protéofections en plaques 6 puits sont réalisables avec 0,4 ml de PULSin®.