VWR®, Film blanc pour la luminescence et la microscopie
N° de catalogue 391-1293
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Propriété optique:Opaque
- Stérile:-
- Désignation:Films vinyles blancs
- Épaisseur:240,0 µm
- Cdt:50
Spécifications
À propos de cet article
Ce film, en vinyle blanc de 240 µm d'épaisseur avec adhésif, convient aux microplaques blanches. Les propriétés de réflexion de la lumière de ce film, dans le cas où il est utilisé pour le scellage de plaques à fond transparent, optimise la sensibilité des tests de bioluminescence et chimiluminescence avec luminomètres à lecture par le dessous. Le film blanc sert également de matrice de support pour les applications en microscopie des échantillons perforés des plaques de filtration.
- Le support fendu sur la longueur permet d'appliquer le film sur les plaques
- Le film peut être appliqué au-dessus ou en dessous
- Sans languette de pose
- Plage de température recommandée: −40 à +80 °C
l×p de chaque film: 116×76 mm.