ContactUsLinkComponent
Régulateur de débit précis pour perfusions par gravité, Exadrop®
Régulateur de débit précis pour perfusions par gravité, Exadrop®
Catalog # 720-2503
Supplier:  B. Braun
undefined
Régulateur de débit précis pour perfusions par gravité, Exadrop®
Catalog # 720-2503
Supplier:  B. Braun
Specifications
  • Désignation:
    Régulateur de débit précis pour perfusions par gravité, 180 cm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ready-to-use IV administration set serially equipped with precision flow regulator. Precision flow control device with or without IV administration set. Only for gravity infusion.
  • Régulateur avec graduation précise (ml/h)
  • Débit constant, indépendamment du tuyau
  • Pince permettant d'interrompre momentanément la perfusion
  • Embout Lock