Absorbant, Chemisorb® alcalin
1.01596.1000
: Merck
- Désignation:Absorbent powder, Chemizorb® OHˉ
- Emballage:Bottle
- Cdt:1 kg
Chemizorb alcalin est une poudre constituée d'un copolymère minéral absorbant, d'un sel acide neutralisant et d'un indicateur de pH.
- Utilisation aisée
- L'indicateur de pH permet de suivre le processus de neutralisation
- 100 à 120 g de Chemizorb OHˉ nécessaires pour absorber et neutraliser 100 ml de solutions alcalines
Au contact des alcalins l'absorbant vire au bleu. Lorsque la neutralisation est complète, le bleu devient plus pâle.