Absorbant, Chemizorb® pour acide fluorhydrique
Catalog # 1.01591.1000
Supplier: Merck
Specifications
- Désignation:Absorbent powder, Chemizorb® HF
- Emballage:Bottle
- Cdt:1 kg
Specifications
About this item
Chemizorb acide fluorhydrique (HF) est une poudre constituée d'un copolymère synthétique absorbant, d'un sel de calcium neutralisant, d'un précipitant et d'un indicateur de pH.
- Utilisation aisée
- Indicateur de pH pour suivre le processus de neutralisation
- Environ 150 g de Chemizorb HF sont nécessaires pour absorber et neutraliser 100 ml d'acide fluorhydrique
Le processus de neutralisation provoque la libération de CO₂. Quand l'acide fluorhydrique est neutralisé, l'indicateur vire du rouge à l'orangé/jaune.