PURELL® TFX™ Distributeurs, 1200 ml
Catalog # 115-0548
Supplier: GOJO Industries - Europe Ltd
Specifications
- Capacité:1200 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur sans contact PURELL® TFX™
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Un ensemble de distributeurs sans contact compatible aux recharges PURELL® TFX™ de 1200ml.
- Une performance optimale
- Large fenêtre de visualisation pour un contrôle en un coup d'œil
- La recharge se fixe solidement en place avec un clic audible
- La recharge CLEAN SEALED™ aide à prévenir toute contamination
- Flacons de recharge fabriqués à partir de PET 100% recyclé
Le support de sol optionnel permet de créer des stations indépendantes, afin que les gels hydroalcooliques pour les mains PURELL® soient disponibles partout. Idéal pour les zones très fréquentées ou les endroits où les gens se rassemblent.
Colour: White or metallic
WxDxH: 154x102x267 mm
Ordering information: Distributeurs et recharges vendus séparément Ces distributeurs sans contact de font partie du programme de distributeurs gratuits GOJO. Si vous souhaitez obtenir un distributeur PURELL® TFX™ blanc GRATUIT, vous devez acheter une caisse composée de deux recharges. Pour recevoir un distributeur PURELL® TFX™ métallique GRATUIT, vous devez acheter une caisse de deux recharges chacune.