Système de prélèvement sanguin capillaire, Capiject
: TERUMO
Rebord de collecte extra-large pour une meilleure circulation de l'échantillon et pour réduire la contamination.
- Échantillonnage précis et facile
- L'intérieur conique et lisse, revêtu de silicone, réduit encore davantage l'adhérence
- Le bouchon strié facilite l'ouverture et la fermeture
- Zones d'écriture avec code couleur
- Gel à base d'oléfine de qualité supérieure pour des séparations propres
- Numéro de lot et durée de conservation sur chaque tube
Frequently Bought Together