Guide de pipetage, 'Guide 300'
613-1451
- Désignation:Guide de pipetage 'Guide 300'
- Cdt:1
Ce guide en plastique permet aux utilisateurs de cibler facilement les puits des microplaques à l'aide de la grille coulissante en plastique.
- Réduit la fatigue oculaire au cours du fastidieux travail de pipetage
- Adapté à une utilisation avec des pipettes multicanaux
- Réglable en hauteur pour accueillir des plaques PCR ou des microplaques à fond plat ou en V
Le guide coulissant est clairement indiqué avec des lettres pour une orientation rapide et simple. Parfaitement adapté au pipetage de longue durée.